Drukuj
Komory klimatyczne do testów stabilności, z szerokim zakresem temperatury i wilgotności, seria KBF-S Solid.Line
Dostawca: Binder
390-1266EA 60860 PLN
390-1266 390-1278 390-1267 390-1268
Komory klimatyczne do testów stabilności, z szerokim zakresem temperatury i wilgotności, seria KBF-S Solid.Line
Komory testowe Komory klimatyczne
Komory klimatyczne SolidLine KBF-S są idealne do długoterminowych i przyspieszonych badań stabilności produktów farmaceutycznych zgodnie z wytycznymi ICH Q1A. Odporne na korozję i kondensację wnętrze zapewnia wyjątkowo stabilną temperaturę i poziom wilgoci, nawet przy pełnym załadowaniu komory.
  • Regulacja wilgotności z pojemnościowym czujnikiem wilgotności i nawilżaniem parowym
  • Wyświetlacz LCD do pomiaru temperatury i wilgotności wraz z dodatkowymi informacjami i alarmami
  • Wewnętrzny rejestrator danych, zmierzone wartości można odczytać w otwartym formacie przez USB
  • Autotest jednostek w celu kompleksowej analizy stanu
  • Port dostępu z zatyczką silikonową, 30 mm, lewy
  • Niezależne urządzenie zabezpieczające temperaturę klasy 3.1 (DIN 12880) z wizualnym i dźwiękowym alarmem temperatury
Units have a stainless steel inner chamber and the APT.line™ pre-heating chamber technology ensures air is circulated evenly and gently within the usable space, creating precise and homogeneous climate conditions. KBF-S constant climate chambers can often be used as a cost-effective alternative to environmental chambers. They feature an Ethernet interface, are easy to program, make documenting test results simple, and include an independent, container-based water supply.
Dodatkowe informacje: Supplied with two stainless steel racks, including shelf supports. 240 litre and larger models have robust twin castors with brakes.