Drukuj
Poly(vinyl sulphate) potassium salt, M.W. ~170,000, proszek, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
271969-1G 271969-5G
SIAL271969-1GEA 306 PLN
SIAL271969-1G SIAL271969-5G
Poly(vinyl sulphate) potassium salt, M.W. ~170,000, proszek, Sigma-Aldrich®
Poly(vinyl sulphate) potassium salt
Formuła: [CH₂CH(OSO₃K)]n
Numer MDL: MFCD00081923
Numer CAS: 26182-60-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Potassium (K) by ICP Analysis 22.0 - 27.0 %
Solubility (Turbidity) (C = 2% in H2O (Heat)) Clear to Slightly Hazy