Drukuj
Rękawice przemysłowe, uvex compact NB27E
Dostawca: UVEX
6094609 6094610
UVEX6094609EA 301 PLN
UVEX6094609 UVEX6094610
Rękawice przemysłowe, uvex compact NB27E
Rękawice
Te solidne bawełniane rękawiczki z jerseyu mają specjalną powłokę NBR na dłoni, palcach i 3/4 tylnej części dłoni. Idealnie nadają się do ciężkiej pracy i przenoszenia materiałów szkoleniowych.
  • Bardzo dobra odporność na ścieranie mechaniczne
  • Wysoka odporność na rozdarcie
Obszary zastosowań: Przemysł żelaza i stali, spedycja, logistyka, beton i prace budowlane, obróbka drewna.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4121X)