Drukuj
VWR® Adapter z kurkiem odcinającym i złączem
Dostawca: VWR Collection
201-1374EA 140 PLN
201-1374 201-1375 201-1376 201-1377 201-1378 201-1379 201-1396 201-1397
VWR® Adapter z kurkiem odcinającym i złączem
Adaptery i złącza Adaptery i złącza do węży
Szkło borokrzemowe 3.3.
  • Wysoka odporność na agresywne substancje chemiczne i szok termiczny
  • Łącznik rurowy prosty lub prosty pod kątem
  • Standardowy szlif i standardowy kran z szlifem (NS)
  • Kurek z pełnym szklanym kluczem, otwór 2,5 mm
Zewnętrzna średnica łącznika wężyka: 8 mm