Drukuj
VWR® Łapacze cieczy Stutzera, proste
Dostawca: VWR Collection
201-1398EA 241 PLN
201-1398 201-1399 201-1400 201-1403
VWR® Łapacze cieczy Stutzera, proste
Elementy do destylacji Łapacze cieczy
Szkło borokrzemowe 3.3.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę i wysoka odporność na szok termiczny
  • Prosty, ze standardowym szlifem i gniazdem
Te głowice rozpryskowe, według Stutzera, można umieścić bezpośrednio na kolbie destylacyjnej w celu przechwycenia kropel.