Drukuj
VWR® Obrotowe kolby do wyparek
Dostawca: VWR Collection
531-1099EA 98.4 PLN
531-1099 531-1100 531-1101 531-1102 531-1103
VWR® Obrotowe kolby do wyparek
Kolby Kolby do wyparek rotacyjnych
Szkło borokrzemowe 3.3.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę i wysoka odporność na szok termiczny
  • Biały obszar oznakowania i nadrukowany numer katalogowy
Te kolby do wyparek obrotowych w kształcie gruszki są wytwarzane z grubościennych rurek ze szkła borokrzemowego. Ze standardowym szlifowanym gniazdem , pasuje do wszystkich standardowych wyparek obrotowych.