Drukuj
VWR® Ekstraktory Soxhleta
Dostawca: VWR Collection
537-0047EA 302 PLN
537-0047 537-0048 537-0049 537-0050 537-0045 537-0046
VWR® Ekstraktory Soxhleta
Ekstraktory Ekstraktory Soxhleta i aparaty typu-Soxhlet
Szkło borokrzemowe 3.3.
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Odporność na wysokie temperatury i duża odporność na szok termiczny
  • Standardowe gniazdo uziemienia
Do ekstrakcji z ciał stałych za pomocą rozpuszczalników. Rozpuszczalnik jest recyrkulowany w sposób ciągły i oddestylowany z ekstrahowanej próbki przed ponownym kontaktem z badaną substancją. Ekstrakt jest skoncentrowany w kolbie destylacyjnej.
Informacje do zamówienia: Kolba destylacyjna i chłodnica muszą być zamówione oddzielnie.