Drukuj
VWR® Butelka aspiratora z kranem
Dostawca: VWR Collection
215-4179EA 617 PLN
215-4179 215-4180 215-4181 215-4182
VWR® Butelka aspiratora z kranem
Butelki i butle Butle dozujące
Szkło borokrzemianowe 3.3 z niebieską nakrętką PP (GL 45) I wymiennym szklanym kranem.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę i wysoka odporność na szok termiczny
  • Prosty, ze standardowym szlifem i gniazdem
Idealne do przechowywania cieczy zawierających agresywne kwasy lub zasady