Drukuj
Rękawice odporne chemicznie, uvex profaviton BV-06
Dostawca: UVEX
6095708 6095709 6095710 6095711
UVEX6095708EA 1100 PLN
UVEX6095708 UVEX6095709 UVEX6095710 UVEX6095711
Rękawice odporne chemicznie, uvex profaviton BV-06
Rękawice
Te rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi są wykonane z gumy butylowej z zewnętrzną warstwą Viton®.
  • Dobra przyczepność w wilgotnych i mokrych obszarach
  • Dobre dopasowanie
  • Wysoka elastyczność
  • Rolowana krawędź
Idealne dla przemysłu chemicznego, ponieważ zapewniają dobrą odporność na węglowodory alifatyczne i aromatyczne (np. Heksan, benzen, toluen, ksylen i inne), chlorowcowane węglowodory (np. Trichloroetylen, nadchloroetylen, dichlorometan i inne), kwasy organiczne i nieorganiczne (rozcieńczone do stężonego) , a także nasycone roztwory soli.
Certyfikaty: EN 388:2016 (2120A), EN ISO 374-1:2016 Typ A (AFKLMN).