Drukuj
Rękawice dzianinowe, uvex unipur carbon
Dostawca: UVEX
6055606 6055607 6055608 6055609 6055610
112-5417EA 31.2 PLN
112-5417 112-5418 112-5419 112-5420 112-5421
Rękawice dzianinowe, uvex unipur carbon
Rękawice
Te poliamidowe rękawiczki z dzianinowym mankietem, cienką powłoką z elastomeru na opuszkach palców i węglowym mikronakropieniem na dłoni są wrażliwe i antystatyczne.
  • Doskonała przyczepność
  • Bardzo wysoka oddychalność
  • Wyjątkowe wyczucie dotykowe
Zastosowania Praca z ekranami dotykowymi, przemysł elektryczny, praca w obszarach antystatycznych, montaż elementów elektronicznych
.
Certyfikaty: DIN EN 16350:2014; EN 388:2016 (2131X)