Drukuj
Rękawice przemysłowe, uvex unilite 7700
Dostawca: UVEX
6058507 6058508 6058509 6058510 6058511
UVEX6058507EA 276 PLN
UVEX6058507 UVEX6058508 UVEX6058509 UVEX6058510 UVEX6058511
Rękawice przemysłowe, uvex unilite 7700
Rękawice
Te poliamidowe / elastanowe rękawice z powłoką z pianki NBR / PU na dłoni i opuszkach palców są elastyczne i solidne, specjalnie zaprojektowane do mechanicznej precyzji i kontroli.
  • Dobra odporność na ścieranie mechaniczne
  • Dobra przyczepność w suchych i lekko wilgotnych do lekko oleistych obszarach
  • Bardzo dobre dopasowanie, wyczucie dotykowe i duża elastyczność
Typowe zastosowania obejmują: Precyzyjne prace montażowe, prace precyzyjne, kontrola i sortowanie.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4131X).