Drukuj
Rękawice odporne chemicznie, uvex rubiflex S NB27S
Dostawca: UVEX
9893002 9893005 9893059 9893730
UVEX9893002EA 1150 PLN
UVEX9893002 UVEX9893005 UVEX9893059 UVEX9893730
Rękawice odporne chemicznie, uvex rubiflex S NB27S
Rękawice
Te rękawice chroniące przed chemikaliami mają wzmocnioną bawełnianą podszewkę z pełną powłoką NBR. Dzięki temu rękawice nadają się do wielu zastosowań, w których wymagana jest odporność na chemikalia, ciepło lub ścieranie.
  • Dobra odporność na chemikalia, kwasy, zasady, oleje mineralne i rozpuszczalniki
  • Dobra izolacja cieplna ze wzmocnionym materiałem nośnym
  • Niezwykle wysoka elastyczność
  • Dobre wyczucie dotykowe
  • Wyjątkowy komfort noszenia i ergonomiczne dopasowanie
Typowe zastosowania obejmują: Przemysł chemiczny, piaskowanie, przemysł motoryzacyjny, obróbka metali oraz budowa maszyn i narzędzi.
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Typ A (JKOPT), EN 388:2016 (2121X).
Zatwierdzony do kontaktu z żywnością.