Drukuj
Rękawice odporne chemicznie, uvex rubiflex S NB27B
Dostawca: UVEX
6027108 6027109 6027110 6027111
UVEX6027108EA 643 PLN
UVEX6027108 UVEX6027109 UVEX6027110 UVEX6027111
Rękawice odporne chemicznie, uvex rubiflex S NB27B
Rękawice
Te lekkie rękawiczki stockinette mają specjalną pełną powłokę NBR i zapewniają wysoki poziom ochrony przed różnorodnymi zagrożeniami chemicznymi i mechanicznymi. Dzięki wyjątkowemu wyczuciu dotykowemu monitory dotykowe można obsługiwać również w rękawiczce.
  • Wyjątkowy komfort noszenia i ergonomiczne dopasowanie
  • Dobra odporność na smary, oleje mineralne i wiele chemikaliów
  • Niezwykle wysoka elastyczność
  • Dobra przyczepność w wilgotnych i mokrych obszarach
Obszary zastosowań: Przemysł motoryzacyjny i chemiczny, laboratoria, prace malarskie i przetwórstwo spożywcze.
Certyfikaty: EN 388:2016 (2111X), EN ISO 374-1:2016 Typ A (JKNOPT)
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
OEKO-TEX® Standard 100