Drukuj
Rękawice przemysłowe, uvex profi ergo XG20A
Dostawca: UVEX
6055807 6055808 6055809 6055810
UVEX6055807EA 406 PLN
UVEX6055807 UVEX6055808 UVEX6055809 UVEX6055810
Rękawice przemysłowe, uvex profi ergo XG20A
Rękawice
Te bawełniane rękawice interlock mają specjalną powłokę NBR i Xtra Grip na dłoni i ¾ tylnej części dłoni. Idealne do stosowania w obszarach tłustych i oleistych.
  • Doskonała odporność na ścieranie mechaniczne dzięki wielowarstwowej konstrukcji zapewniającej większą żywotność
  • Znakomita przyczepność w wilgotnych, mokrych i zaolejonych obszarach
  • Doskonały komfort noszenia dzięki wysokiej absorpcji pary wodnej przez bawełnianą podszewkę
  • Dobre wyczucie dotykowe
  • Ergonomiczny krój, bardzo elastyczne
Typowe zastosowania obejmują: Montaż, kontrola, konserwacja, obróbka metali od lekkiego do średniego, prace betonowe / budowlane i zajęcia na wolnym powietrzu.
Certyfikaty: EN 388:2016 (3121X)
OEKO-TEX® Standard 100