Drukuj
Rękawice antyprzecięciowe, uvex unidur 6641
Dostawca: UVEX
6021010 6021006 6021007 6021009 6021008 6021011
UVEX6021010EA 714 PLN
UVEX6021010 UVEX6021006 UVEX6021007 UVEX6021009 UVEX6021008 UVEX6021011
Rękawice antyprzecięciowe, uvex unidur 6641
Rękawice
Te lekkie, wysokiej jakości rękawice montażowe HPPE z powłoką PU na dłoni i opuszkach palców zapewniają ochronę przed przecięciem na poziomie 3 / B i wysoki poziom czułości. Doskonale nadaje się do precyzyjnych prac montażowych wymagających dotyku i ochrony przed przecięciem.
  • Wyjątkowa odporność na ścieranie mechaniczne
  • Dobra przyczepność w suchych i lekko wilgotnych obszarach
  • Wysoka elastyczność
  • Bardzo dobre wyczucie dotykowe
  • Wyjątkowy komfort noszenia
Typowe zastosowania obejmują: Przemysł motoryzacyjny, konserwacja, montaż, obróbka metali i pakowanie.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4343B).