Drukuj
Rękawice przemysłowe, uvex profi ergo XG20
Dostawca: UVEX
6020807 6020808 6020809 6020810
UVEX6020807EA 420 PLN
UVEX6020807 UVEX6020808 UVEX6020809 UVEX6020810
Rękawice przemysłowe, uvex profi ergo XG20
Rękawice
Te bawełniane rękawiczki interlock mają specjalną powłokę NBR i Xtra Grip na wewnętrznej stronie dłoni i tylnej części dłoni. Idealne do stosowania w obszarach tłustych i oleistych.
  • Doskonała odporność na ścieranie mechaniczne dzięki wielowarstwowej konstrukcji zapewniającej większą żywotność
  • Znakomita przyczepność w wilgotnych, mokrych i zaolejonych obszarach
  • Doskonały komfort noszenia dzięki wysokiej absorpcji pary wodnej przez bawełnianą podszewkę
  • Dobre wyczucie dotykowe
  • Ergonomiczny krój, bardzo elastyczne
Typowe zastosowania obejmują: Montaż, kontrola, konserwacja, obróbka metali od lekkiego do średniego, prace betonowe / budowlane i zajęcia na wolnym powietrzu.
Certyfikaty: EN 388:2016 (3121X)
OEKO-Tex® Standard 100