Drukuj
Rękawice antyprzecięciowe, uvex protector chemical NK2725B / NK4025B
Dostawca: UVEX
6053509 6053510 6053609 6053610
112-5657EA 2590 PLN
112-5657 112-5658 UVEX6053609 UVEX6053610
Rękawice antyprzecięciowe, uvex protector chemical NK2725B / NK4025B
Rękawice
Te wytrzymałe rękawice ochronne z bawełny / HPPE / szkła ze specjalną powłoką NBR spełniają najwyższe wymagania ochrony mechanicznej. Wykorzystują technologię wielowarstwową, aby połączyć nieprzepuszczalność i optymalną ochronę przed przecięciem.
  • Doskonała odporność na smary, oleje mineralne i wiele chemikaliów
  • Dobry komfort noszenia
  • Dobra przyczepność w wilgotnych, mokrych i tłustych obszarach
Typowe zastosowania obejmują: Praca z wysokim ryzykiem przecięcia i kontakt z chemikaliami, obsługa ciężkich narzędzi, obróbka blachy, produkcja maszyn i narzędzi.
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Typ A (JKNOPT), EN 388:2016 (4X44C).