Drukuj
Rękawice przemysłowe, uvex phynomic wet plus
Dostawca: UVEX
6006111 6006110 6006109 6006108 6006107
UVEX6006111EA 331 PLN
UVEX6006111 UVEX6006110 UVEX6006109 UVEX6006108 UVEX6006107
Rękawice przemysłowe, uvex phynomic wet plus
Rękawice
Te rękawice z poliamidu / elastanu z powłoką z pianki aqua-polimeru na dłoni, opuszkach palców i częściach tylnej części dłoni zapewniają doskonałą ochronę przed wilgocią. Pasują jak druga skóra i są szczególnie lekkie i elastyczne, nie pocą dłoni.
  • Wodoodporna powłoka i podszewka
  • Wyjątkowa odporność na ścieranie mechaniczne
  • Wysoki poziom oddychalności
  • Doskonała kompatybilność ze skórą
  • Bardzo dobre wyczucie dotykowe podczas montażu części
  • Bardzo dobra przyczepność w wilgotnych, mokrych i tłustych obszarach
Idealne do stosowania w bardziej wymagających obszarach zewnętrznych. Typowe zastosowania obejmują: Drobne prace montażowe lub prace montażowe, ogólne prace konserwacyjne i prace precyzyjne.
Certyfikaty: EN 388:2016
(3131X)
OEKO-Tex® Standard 100