Drukuj
Rękawice odporne chemicznie, uvex rubiflex S NB60S
Dostawca: UVEX
9893056 9893060 9893199
UVEX9893056EA 2930 PLN
UVEX9893056 UVEX9893060 UVEX9893199
Rękawice odporne chemicznie, uvex rubiflex S NB60S
Rękawice
Te rękawice chroniące przed chemikaliami mają wzmocnioną bawełnianą podszewkę i pełną powłokę NBR. Dzięki temu uvex Rubiflex S nadaje się do wielu zastosowań, w których wymagana jest ochrona przed chemikaliami, a także zwiększona ochrona mechaniczna.
  • Dobra odporność na chemikalia, kwasy, zasady, oleje mineralne i rozpuszczalniki
  • Wyjątkowy komfort noszenia i ergonomiczne dopasowanie
  • Wysoka elastyczność
  • Bez silikonu zgodnie z testem nadruku
Idealny do stosowania w przemyśle chemicznym, budownictwie kanalizacyjnym, komunalnym czyszczeniu i piaskowaniu.
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Typ B (JKOPT), EN 388:2016 (2121X)
Dopuszczone do kontaktu z żywnością