Drukuj
Rękawice odporne na gorąco, uvex k-basic extra
Dostawca: UVEX
6017902 6017904 6017905
UVEX6017902EA 155 PLN
UVEX6017902 UVEX6017904 UVEX6017905
Rękawice odporne na gorąco, uvex k-basic extra
Rękawice
Te gruboziarniste rękawiczki wykonane w 100% z kevlaru® są podszyte bawełną, dzięki czemu idealnie chronią noszącego przed gorącem i skaleczeniami.
  • Odporny na temperaturę do + 250 ° C
  • Doskonała ochrona przed skaleczeniami
  • Oddychająca
  • Bardzo dobra izolacja termiczna w bezpośrednim kontakcie z ciepłymi lub gorącymi przedmiotami
  • Dobry komfort noszenia dzięki bawełnianej podszewce po wewnętrznej stronie
Idealny do zastosowań spawalniczych, obróbki metali, przemysłu motoryzacyjnego, przemysłu szklarskiego i odlewni.
Certyfikaty: EN 388:2016 (2442D), EN 407 (X2XXXX)