Drukuj
Rękawice skórzane, uvex top grade 8400
Dostawca: UVEX
6029108 6029109 6029110 6029111 6029112
UVEX6029108EA 633 PLN
UVEX6029108 UVEX6029109 UVEX6029110 UVEX6029111 UVEX6029112
Rękawice skórzane, uvex top grade 8400
Rękawice
Te rękawice ochronne wykonane są z niezwykle wysokiej jakości skóry z bawełną na dłoni.
  • Ochrona palców, nadgarstka i kostek
  • Dobra odporność na ścieranie mechaniczne
  • Wyjątkowa przyczepność na suchych i (lekko) wilgotnych narzędziach
  • Doskonały komfort noszenia
Rękawica wykonana jest w 100% ze skóry licowej, mankietu i wewnętrznego elastycznego kołnierza z tyłu dłoni.
Typowe zastosowania obejmują: Montaż, inspekcja, obróbka metali od lekkich do średnich oraz prace ręczne.
Certyfikaty: EN 388:2016 (3132X)