Drukuj
Rękawice przemysłowe, uvex phynomic x-foam HV
Dostawca: UVEX
6005406 6005407 6005408 6005409 6005410
UVEX6005406EA 380 PLN
UVEX6005406 UVEX6005407 UVEX6005408 UVEX6005409 UVEX6005410
Rękawice przemysłowe, uvex phynomic x-foam HV
Rękawice
Te rękawice ochronne z poliamidu / elastanu z powłoką z pianki aqua-polimeru na dłoni i opuszkach palców pasują jak druga skóra i są wyjątkowo lekkie i elastyczne, nie pocąc dłoni.
  • Zmniejszona odporność na rozdarcie w palcach dzięki bezszwowym sekcjom pękania, co znacznie zmniejsza ryzyko obrażeń dłoni
  • Bardzo dobra przyczepność w suchych i lekko wilgotnych obszarach
  • Wyjątkowe wyczucie dotykowe podczas montażu części
  • Oddychająca powłoka o dobrej odporności na ścieranie mechaniczne
  • Bardzo dobra kompatybilność ze skórą
Nadają się do stosowania podczas przenoszenia ruchomych części maszyny.
Certyfikaty: EN 388:2016 (31X1X)
OEKO-TEX® Standard 100