Drukuj
Aluminum phosphate, Reagent Grade, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aluminium phosphate
341452-100G 341452-500G
SIAL341452-100GEA 166 PLN
SIAL341452-100G SIAL341452-500G
Aluminum phosphate, Reagent Grade, Sigma-Aldrich®
Aluminum phosphate
Formuła: AlPO₄
Gęstość: 2,56 g/ml (25 °C) (lit.)
Numer MDL: MFCD00003430
Numer CAS: 7784-30-7
Numer WE (dawny EINECS): 232-056-9
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to Off-White Powder
Loss on Ignition Typically <1%
ICP Assay Confirms Aluminum And Phosphorus Components