Drukuj
Rękawice przemysłowe, uvex unipur 6639
Dostawca: UVEX
6024810 6024811 6024809 6024808 6024807
UVEX6024810EA 121 PLN
UVEX6024810 UVEX6024811 UVEX6024809 UVEX6024808 UVEX6024807
Rękawice przemysłowe, uvex unipur 6639
Rękawice
Te lekkie, czułe i odporne na zabrudzenia rękawice poliamidowe z powłoką PU są idealne do precyzyjnej pracy mechanicznej.
  • Dobra odporność na ścieranie mechaniczne
  • Dobra przyczepność w suchych i lekko wilgotnych obszarach
  • Wyjątkowe wyczucie dotykowe
  • Bardzo dobre dopasowanie
Typowe zastosowania obejmują: Precyzyjne prace montażowe, prace precyzyjne, kontrola i sortowanie.
Certyfikaty: EN 388:2003 (4131)