Drukuj
Rękawice antyprzecięciowe, uvex unidur 6643
Dostawca: UVEX
6031410 6031408 6031409 6031407
UVEX6031410EA 689 PLN
UVEX6031410 UVEX6031408 UVEX6031409 UVEX6031407
Rękawice antyprzecięciowe, uvex unidur 6643
Rękawice
Te wrażliwe rękawice chroniące przed przecięciem z włóknami HPPE i powłoką NBR na dłoni i opuszkach palców są lekkie i zapewniają poziom ochrony przed przecięciem wynoszący 3 / B. Są również bardzo wrażliwe.
  • Bardzo wysoka odporność na ścieranie, rozdarcie i przebicie
  • Dobra przyczepność w wilgotnych i tłustych obszarach
  • Wysoka elastyczność i dobre wyczucie dotykowe
  • Dobry komfort noszenia
Idealne do stosowania w przemyśle motoryzacyjnym i blacharskim, montażu, naprawach i konserwacji.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4344B)