Drukuj
Rękawice odporne chemicznie, uvex rubiflex S NB35B
Dostawca: UVEX
6022407 6022408 6022409 6022410 6022411
UVEX6022407EA 704 PLN
UVEX6022407 UVEX6022408 UVEX6022409 UVEX6022410 UVEX6022411
Rękawice odporne chemicznie, uvex rubiflex S NB35B
Rękawice
Te bawełniane rękawice ochronne z bawełną interlock mają specjalną powłokę NBR i łączą ochronę z wyjątkowym komfortem i elastycznością użytkownika.
  • Dobre właściwości mechaniczne
  • Dobra odporność na wiele chemikaliów
  • Bardzo dobra przyczepność w wilgotnych i mokrych obszarach
  • Wyjątkowe wyczucie dotykowe
  • Ergonomiczne dopasowanie, wyjątkowo wysoka elastyczność
  • Dobry komfort noszenia z wysoką absorpcją pary wodnej dzięki bawełnianej podszewce
Typowe zastosowania obejmują: Sektor motoryzacyjny, przemysł chemiczny, laboratoria, lakierowanie, przetwórstwo spożywcze.
Certyfikaty: EN 388:2016 (2111X), EN ISO 374-1:2016 Typ A (JKNOPT)
OEKO-TEX® Standard 100