Drukuj
Rękawice antyprzecięciowe, uvex unidur 6648
Dostawca: UVEX
6093206 6093207 6093208 6093209 6093210 6093211
UVEX6093206EA 475 PLN
UVEX6093206 UVEX6093207 UVEX6093208 UVEX6093209 UVEX6093210 UVEX6093211
Rękawice antyprzecięciowe, uvex unidur 6648
Rękawice
Te rękawice ochronne przed przecięciem z HPPE/elastanu z powłoką PU na dłoni i opuszkach palców zapewniają poziom ochrony przed przecięciem wynoszący 3/B. Są niezwykle wrażliwe i wyjątkowo dobrze nadają się do drobnych prac montażowych, w których wymagany jest wysoki poziom wyczuwalności i ochrony przed przecięciem.
  • Wyjątkowa odporność na ścieranie mechaniczne
  • Dobra przyczepność w suchych i lekko wilgotnych obszarach
  • Dobre wyczucie dotykowe, duża elastyczność i komfort noszenia
Obszary zastosowań: Przemysł motoryzacyjny, prace naprawcze, obróbka i pakowanie metali lekkich do średnich.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4342B).