Drukuj
Rękawice przemysłowe, uvex profi ergo, ENB20A
Dostawca: UVEX
6014700 6014701 6014704 6014702 6014703
UVEX6014700EA 298 PLN
UVEX6014700 UVEX6014701 UVEX6014704 UVEX6014702 UVEX6014703
Rękawice przemysłowe, uvex profi ergo, ENB20A
Rękawice
Te bawełniane rękawice ochronne z blokadą mają specjalną powłokę NBR na dłoni, palcach i and ³/₄ tylnej części dłoni. Idealne do stosowania w obszarach tłustych i oleistych.
  • Bardzo dobra przyczepność w wilgotnych, mokrych i tłustych obszarach
  • Dobre wyczucie dotykowe
  • Ergonomiczny krój, bardzo elastyczne
  • Nadaje się również do obsługi ekranów dotykowych
  • Podszewka zapewnia wysoki komfort noszenia, jest przyjemna dla skóry i zapewnia optymalną regulację klimatu rękawic
Typowe zastosowania obejmują: Montaż, kontrola, prace naprawcze, wysyłka / logistyka i pakowanie.
Certyfikaty: EN 388:2016 (2121X)
OEKO-TEX® Standard 100