Drukuj
Rękawice antyprzecięciowe, uvex synexo impact 1
Dostawca: UVEX
6059810 6059811
UVEX6059810EA 131 PLN
UVEX6059810 UVEX6059811
Rękawice antyprzecięciowe, uvex synexo impact 1
Rękawice
Te rękawice ochronne przed przecięciem z HPPE/włókna szklanego z powłoką NBR i wykończeniem Grip na dłoni i opuszkach palców łączą zalety bezszwowych rękawic ochronnych ze specjalnie zaprojektowanymi strefami ochronnymi.
  • Ochrona przed wstrząsami i uderzeniami dzięki dodatkowej wyściółce w obszarze dłoni
  • Bardzo wysoki poziom ochrony przed przecięciem
  • Dobra przyczepność w suchych i wilgotnych obszarach
  • Dobre dopasowanie, wysoka elastyczność, dobry komfort noszenia
  • Elastyczne zapięcie na rzep
  • Ochraniacze z tyłu dłoni i wzmocnienia stawów palców
Idealny do zastosowań w ekstremalnych obciążeniach mechanicznych, przenoszenia ciężkich narzędzi, budownictwa i przemysłu budowlanego, górnictwa, wiercenia, przemysłu naftowego i gazowego.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4X43CP)