Drukuj
Maty przeciwrozlewowe do przechowywania przyrządów, Aesculap®
Dostawca: Aesculap
JF938 JF939 JF940 JF941
AESCJF938EA 150 PLN
AESCJF938 AESCJF939 AESCJF940 AESCJF941
Maty przeciwrozlewowe do przechowywania przyrządów, Aesculap®
Materiały do kontroli wycieków
These mats are made of silicone mesh and ideal for spill free storage of instruments.
These mats possess good drying characteristics and gentle storage during mechanical processing.
Uwaga: Not suitable for hot air sterilisation.