Drukuj
kwas L (+) askorbinowy 99+%, proszek do elektroforezy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J66291.22 J66291.18
J66291.22EA 303 PLN
J66291.22 J66291.18
kwas L (+) askorbinowy 99+%, proszek do elektroforezy
kwas L (+) askorbinowy
Formuła: C₆H₈O₆
Gęstość: 1,65
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064328
Numer CAS: 50-81-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-066-2
Klasyfikacja Merck : 14,830
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99%
Form Powder