Drukuj
4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-1-oxide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6,7-Trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-4-methanol 1-oxide
H61917.06 H61917.14
H61917.06EA 672 PLN
H61917.06 H61917.14
4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-1-oxide 98%
4-Hydroxymethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-1-oxide
Formuła: C₅H₉O₅P
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01677612
Numer CAS: 5301-78-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 97.5%