Drukuj
Wentylowany hełm do pomieszczeń czystych, ViVi-CR
Dostawca: THI Total Healthcare Innovation GmbH
80100 80201
111-2417EA 8330 PLN
111-2417 111-2418
Wentylowany hełm do pomieszczeń czystych, ViVi-CR
Maski oddechowe Systemy Oddechowe
Sterylny system pełnego nakrycia głowy z aktywną filtracją powietrza w celu ochrony pomieszczenia czystego i zapewnienia komfortu pracy operatora.
  • Dwa wentylatory zapewniają chłodny i komfortowy klimat
  • Ciężar hełmu wynosi tylko 370 g dzięki zastosowaniu tworzyw wzmocnionych węglem
  • Wydajny filtr zatrzymujący cząsteczki i umożliwiający wymianę powietrza
  • Przezroczysty, poliwęglanowy wizjer zapewniający kąt widzenia 190 °
  • Zmiany prędkości wentylatora bez użycia rąk – skinieniem głowy
  • Automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora do poziomu aktywności fizycznej
  • Poziom sterylności (SAL) 10-6 (kaptur))
Idealny do stosowania w sterylnej produkcji i badaniach w czystych pomieszczeniach, gdzie wymagane jest skuteczne zatrzymywanie cząstek oraz komfort i skupienie operatora przy pracy.
Nadaje się do stosowania w środowiskach GMP klasy A / B.
Certyfikaty: EN 166 F.
Dodatkowe informacje: Komfortowe podkładki ViVi-CR są sprzedawane jako zestaw do wymiany wszystkich ochraniaczy kasku ViVi-CR.
Informacje do zamówienia: Kask ViVi-CR zapewnia wymianę powietrza i utrzymuje sterylny kaptur ViVi-CR do jednorazowego użytku. Akumulator ViVi-CR zasila kask, a ładowarka ViVi-CR ładuje jednocześnie do 4 akumulatorów jednocześnie.
Sposób pakowania: Sterylny kaptur ViVi-CR jest dostarczany w sterylnej pojedynczej torbie z nagłówkiem, 20 kapturów jest zapakowanych w zewnętrzną torbę z nagłówkiem i dostarczanych w kartonie.