Drukuj
N-Metylo-2-pirolidon (NMP) ≥99.5% (by GC), LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43899.1000 5.43899.2500 5.43899.4000
5.43899.1000EA 774 PLN
5.43899.1000 5.43899.2500 5.43899.4000
N-Metylo-2-pirolidon (NMP) ≥99.5% (by GC), LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
N-Metylo-2-pirolidon (NMP)
Formuła: C₅H₉NO
Temp. Wrzenia: 202 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –24 °C
Temp. Zapłonu: 91 °C
Numer MDL: MFCD00003193
Numer CAS: 872-50-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity (GC) ≥ 99.5 %
Water ≤ 0.05 %
Transmission (at 300 nm) ≥ 50 %
Transmission (at 325 nm) ≥ 90 %
Transmission (at 350 nm) ≥ 97 %
Transmission (at 400 nm) ≥ 99 %