Drukuj
N,N-Dimetyloformamid ≥99.9%, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: DMF
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43897.1000 5.43897.2500
5.43897.1000EA 775 PLN
5.43897.1000 5.43897.2500
N,N-Dimetyloformamid ≥99.9%, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
N,N-Dimetyloformamid
Formuła: HCON(CH₃)₂
MW: 73.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 153 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –61 °C
Temp. Zapłonu: 57.5 °C
Numer MDL: MFCD00003284
Numer CAS: 68-12-2
Jednostka: 2265
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity (GC) ≥ 99.9 %
Water ≤ 0.03 %
Transmission (at 275 nm) ≥ 65 %
Transmission (at 300 nm) ≥ 90 %
Transmission (at 350 nm) ≥ 99.5 %
Transmission (at 400 nm) ≥ 99.5 %