Drukuj
Rękawice odporne chemicznie, uvex u-fit strong N2000
Dostawca: UVEX
6096207 6096208 6096209 6096210 6096211
UVEX6096207EA 112 PLN
UVEX6096207 UVEX6096208 UVEX6096209 UVEX6096210 UVEX6096211
Rękawice odporne chemicznie, uvex u-fit strong N2000
Rękawice
Te wzmocnione jednorazowe rękawiczki są wykonane z kauczuku nitrylowego 0,20 mm i zapewniają imponującą wytrzymałość mechaniczną. Są elastyczne i wytrzymałe oraz zapewniają dobrą ochronę przed wieloma chemikaliami i rozpryskami.
  • Bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • Wyjątkowe wyczucie dotykowe
  • Dobra przyczepność
  • Bez silikonu zgodnie z testem nadruku
Typowe zastosowania obejmują: Laboratoria, przemysł chemiczny, precyzyjne prace montażowe, prace malarskie, sprzątanie i przemysł spożywczy.
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPST)
Dopuszczone do kontaktu z żywnością.