Drukuj
Rękawice odporne na zimno, Cryo Gloves
Dostawca: Thermo Scientific
189562 189561
HERA189562EA 1630 PLN
HERA189562 HERA189561
Rękawice odporne na zimno, Cryo Gloves
Rękawice
Safely handle samples from ultra-low and cryogenic storage with these cryo gloves which offer a high level of thermal protection.
  • Comfortable, lightweight, breathable protection
  • Side release buckles for quick on/off
Informacje do zamówienia: Dostępne w różnych rozmiarach.