Florisil®, BAKER ANALYZED® (oczko 60–100), aktywny, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Synonim:
Florisil
, Sól magnezowa kwasu krzemowego, aktywny
3372-08EA
4910
PLN
3372-08
3372-07
Florisil®, BAKER ANALYZED® (oczko 60–100), aktywny, J.T.Baker®
Sól magnezowa kwasu krzemowego
Do chromatograficznego oczyszczania pozostałości pestycydów.
- Aktywacja w temperaturze 675°C
Formuła:
MgO₃Si MW: 100,38 g/mol Gęstość: 2,51 Kg/L |
Numer MDL:
MFCD00078249 Numer CAS: 1343-88-0 Numer WE (dawny EINECS): 215-681-1 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Do zastosowań laboratoryjnych, badawczych lub produkcyjnych | |
Sito Mesh - On U.S. No. 60 | ≤ 10% |
Sito Mesh - Thru U.S. No. 100 | ≤ 10% |
Produkt może zawierać czarne cząstki stałe powstające w procesie produkcji. |