Drukuj
Rękawice antyprzecięciowe, uvex C500 M foam
Dostawca: UVEX
6049808 6049807 6049809 6049810 6049811
112-5368EA 1120 PLN
112-5368 112-5367 112-5369 112-5370 112-5371
Rękawice antyprzecięciowe, uvex C500 M foam
Rękawice
Te rękawice bambusowo-sztucznego jedwabiu/szklane /poliamidowe/HPPE są pokryte pianką HPE SoftGrip na dłoni i palcach. Technologia Bamboo TwinFlex® zapewnia maksymalną odporność na przecięcie, wyjątkową odporność na ścieranie i wyjątkowy komfort noszenia. Nadaje się do obszarów suchych i lekko oleistych/wilgotnych.
  • Odporność na ciepło kontaktowe do 100 ° C
  • Wysoka elastyczność
  • Najwyższy poziom odporności na przecięcie
  • Bez silikonu zgodnie z testem nadruku
  • Idealne dopasowanie dzięki technologii 3D Ergo Man
  • Częściowo wzmocnione stawy kciuka
  • Wzmocnienie strefy zginania, dzianinowy mankiet
Typowe zastosowania obejmują: Przemysł motoryzacyjny, budownictwo, browarnictwo / przemysł napojów, przemysł szklarski, prace remontowe, przemysł metalowy.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4X42C); EN 407 (X1XXXX)