Drukuj
Rękawice antyprzecięciowe Showa S-TEX 581
Dostawca: Showa
S-TEX581-M S-TEX581-XL S-TEX581-L S-TEX581-S S-TEX581-XXL
112-6013EA 1420 PLN
112-6013 112-6015 112-6012 112-6014 112-6016
Rękawice antyprzecięciowe Showa S-TEX 581
Rękawice
Te wyjątkowo lekkie, specyficzne dla dłoni rękawice Hagane Coil®/Kevlar® mają powłokę nitrylową z pianki mikroporeusowej, zapewniają odporność na przecięcie na poziomie 5-E i naturalnie dopasowują się do anatomii dłoni dla maksymalnej precyzji.
  • Powłoka nitrylowa zapewnia doskonałą odporność na ścieranie i wyjątkową przyczepność, umożliwiając jednocześnie wydostawanie się ciepłego powietrza i wilgoci
  • Włókno Hagane Coil® wzmocnione Kevlarem® zapewnia doskonałą odporność na przecięcie
  • Wytłoczone wykończenie dłoni rozprasza olej, aby zwiększyć przyczepność i żywotność w lekko oleistym otoczeniu.
  • Oddychający tył dłoni redukuje pot
  • Bezszwowa dzianina zapobiegająca podrażnieniom
  • Nadaje się do kontaktowej odporności termicznej do 250 ° C
  • Ergonomicznie zaprojektowane dla łatwego ruchu i ciągłego noszenia
Idealne dla przemysłu motoryzacyjnego, budowlanego, szklarskiego, murarskiego, stalowego i metalowego. Typowe zastosowania obejmują: Montaż, butelkowanie, konserwacja ogólna, przenoszenie elementów z ostrymi krawędziami, obróbka metali, hutnictwo i wytłaczanie.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4X42E); spełnia oczekiwania normy ANSI Poziom 5; Kat. II
Sposób pakowania: 10 par w torebce.