Drukuj
Ciecze do przenoszenia ciepła, Kryo 30
Dostawca: Heidolph
HEID569-00610-00EA 3070 PLN
HEID569-00610-00 HEID569-00611-00
Ciecze do przenoszenia ciepła, Kryo 30
Płyny do termostatów
Non-flammable thermal fluid for heating and low-temperature range. Thermal fluid for Hei-CHILL chillers.
  • Completely water soluble
  • Monoethylene glycol/water mixture containing inhibitors
  • Density: 1,082 kg/m³
Recommended temperature range: –30 to +90 °C.