Drukuj
Żarówki transiluminatora UV do myECL™ Imager
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
PIER62255EA 397 PLN
PIER62255 PIER62258
Żarówki transiluminatora UV do myECL™ Imager
Systemy do fotodokumentacji
These lamp bulbs with ultraviolet emission are used to replace the one of six pre-installed 306 nm UV bulbs in the myECL™ imager. All six lamps must be the same bulb type (365 or 306 nm).