Drukuj
Ekran ekspozycji UV do myECL™ Imager, Pierce
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
PIER62244EA 3730 PLN
PIER62244
Ekran ekspozycji UV do myECL™ Imager, Pierce
Systemy do fotodokumentacji
This clear plastic sample screen is used to cover the transilluminator on the myECL™ imager. It is a replacement for the accessory used on the transilluminator for acquiring images in the UV mode.