Drukuj
Cylindryczne lejki z podwójnym płaszczem
Dostawca: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
1596-20-0119 1596-20-0050
NEUB1596-20-0119EA 3870 PLN
NEUB1596-20-0119 NEUB1596-20-0050
Cylindryczne lejki z podwójnym płaszczem
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Wkraplacze
Borosilicate glass 3.3, with PTFE tap.
  • Graduated
  • With drop counter
  • with GL 14 olives (PE)
  • With pressure compensation