Drukuj
Zamknięcia do naczyń do hodowli tkankowych, Magenta™
Dostawca: Merck
C0542-100EA C0542-25EA
SIALC0542-100EAEA 996 PLN
SIALC0542-100EA SIALC0542-25EA
Zamknięcia do naczyń do hodowli tkankowych, Magenta™
Nakrętki Nakrętki
These PP closures fit either V8380 or V8505.
  • Autoclavable
  • 77×77 mm