Drukuj
Gogle ochronne 506UP
Dostawca: UNIVET
506U.03.00.00 506U.03.02.00
UNVT506U.03.00.00EA 630 PLN
UNVT506U.03.00.00 UNVT506U.03.02.00
Gogle ochronne 506UP
Gogle
506UP prrezentuje ulepszenia techniczne i estetyczne. Soczewki dostępne z powłoką VANGUARD PLUS.
  • Panoramiczny obiektyw do owijania dostępny z powłokami AF + i AS +
  • Regulacja długości i nachylenia świątyń
  • Miękkie końcówki do usuwania lokalnych nacisków
  • Optymalny komfort i dopasowanie dzięki miękkiej, regulowanej nakładce na nos
  • Nowa gama kolorów
Waga: 29 g