Drukuj
Gogle ochronne 505UP
Dostawca: UNIVET
505U.00.00.00 505U.00.00.11
UNVT505U.00.00.00EA 476 PLN
UNVT505U.00.00.00 UNVT505U.00.00.11
Gogle ochronne 505UP
Gogle
Niezwykle lekkie i otaczające gogle.
  • Struktura elastyczna, wyjątkowo giętka i odporna
  • Nowy rozciągacz dla lepszej ergonomii
  • Optymalny komfort i dopasowanie dzięki miękkiej, regulowanej nakładce na nos
Certyfikaty: EN 166
Dodatkowe informacje: Sznurek na szyję zawarty w opakowaniu.