Drukuj
Parafina, Temperatura krzepnięcia: 56 - 58 °C, grudki for clinical diagnosis
Dostawca: PanReac AppliChem
APPC253211.0914EA 726 PLN
APPC253211.0914
Parafina, Temperatura krzepnięcia: 56 - 58 °C, grudki for clinical diagnosis
Parafina
Temp. Wrzenia: 350 °C
Temp. topnienia: 56,..58 °C
Numer CAS: 8002-74-2
Numer WE (dawny EINECS): 232-315-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity IR Passes Test
Acidity or Alkalinity Passes Test
Insoluble Matter in C₈H₁₀ Passes Test
Melting range 56 - 58 °C