Drukuj
Zamrażarki niskotemperaturowe UF V 500
Dostawca: Binder
9020-0347 9020-0348 9020-0349 9020-0350 9020-0453
471-1236EA 76850 PLN
471-1236 471-1237 471-1246 471-1247 471-1302
Zamrażarki niskotemperaturowe UF V 500
Zamrażarki Zamrażarki niskotemperaturowe
Zamrażarki niskotemperaturowe gwarantują bezpieczne przechowywanie próbek w temperaturze −90 °C. Te wyjątkowo przyjazne dla środowiska urządzenia łączą w sobie niskie zużycie energii, wygodną obsługę oraz indywidualną koncepcję bezpieczeństwa.
  • Zakres regulacji temperatury: −90 do −40 °C
  • Najniższe zużycie energii w swojej klasie
  • Wydajny agregat chłodniczy z kompresorem kaskadowym
  • Przyjazne dla środowiska czynniki chłodnicze R-290 i R-170
  • Skuteczna izolacja termiczna dzięki próżniowym panelom izolacyjnym
  • Styk alarmowy zerowego napięcia do wewnętrznego systemu alarmowego
  • Wyposażony w interfejs Ethernet i wskaźnik upływu czasu
Komora wewnętrzna, półki i drzwiczki wewnętrzne wykonane w całości z odpornej na korozję stali nierdzewnej. Drzwiczki można otworzyć ręcznie, korzystając z wygodnego uchwytu blokady, lub poprzez naciśnięcie przycisku zwalniającego elektromechaniczny mechanizm blokady. Opcja elektronicznej kontroli dostępu z użyciem klawiatury numerycznej. Dostępne dwa tylne złącza dostępowe Ø 28 mm.
Innowacyjna budowa uszczelki drzwi zmniejsza skłonność do osadzania się lodu na ościeżnicy, a jednocześnie ułatwia usuwanie lodu.