Drukuj
Hydrometry do pomiaru ciężaru właściwego
Dostawca: Amarell
H826786WC H826788WC
AMARH826786WCEA 0 PLN
AMARH826786WC AMARH826788WC
Hydrometry do pomiaru ciężaru właściwego
Areometry
These general-purpose hydrometers are available with a thermometer inside the body or without a thermometer.
  • Capillary prismatic
  • Reliable and simple
  • Paper scale with type designation
  • Shot weighted body
Dodatkowe informacje: Supplied in a transparent plastic case.